Merck
BDPH9BCD79BB
Bide Pharmatech
6-Fluoro-3-methyl-1H-indole
Synonym(e):
6-fluoro-3-methyl-1H-indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD79BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8FN/c1-6-5-11-9-4-7(10)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
Inchi Key
BKFGKRQBSCLQNL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Fluoro-3-methyl-1H-indole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)