Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD7A05 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-6-5(8)2-4(7)3-9-6/h2-3H,8H2,1H3
Inchi Key
HJOOFLFWIISCAI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
