Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD7B35

Bide Pharmatech

Methyl 3-chloro-4-(chlorosulfonyl)benzoate

Synonym(e):

methyl 3-chloro-4-(chlorosulfonyl)benzoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H6O4Cl2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD7B35 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H6Cl2O4S/c1-14-8(11)5-2-3-7(6(9)4-5)15(10,12)13/h2-4H,1H3

Inchi Key

WNVARFWSYISQGK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals



Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Danger

pictograms

CorrosionExclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen