Merck
BDPH9BCD7DBA
Bide Pharmatech
1-Fluoro-2,6-bis(methoxycarbonyl)pyridin-1-ium trifluoromethanesulfonate
Synonym(e):
1-fluoro-2,6-bis(methoxycarbonyl)pyridin-1-ium trifluoromethanesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O7N1S1F4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD7DBA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9FNO4.CHF3O3S/c1-14-8(12)6-4-3-5-7(11(6)10)9(13)15-2;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-5H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Inchi Key
LDTLFVAJBQGQPV-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)