Fortfahren mit
BDPH9BCD84FB
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Synonym(e):
6-bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O1N3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD84FB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H6BrN3O/c1-14-8-2-7(10)5-13-9(8)6(3-11)4-12-13/h2,4-5H,1H3
Inchi Key
JTEWRYBKHXGXHP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)