Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
GröĂe auswĂ€hlen
Ansicht Àndern
Ăber diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD864B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c1-10-4-2-8(3-5-10)6-9-7-8;;/h9H,2-7H2,1H3;2*1H
Inchi Key
IRAPLIBTHNEENQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĂŒrzlich erworben haben.
