Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD86A9

Bide Pharmatech

4-Amino-7-methylquinoline-3-carboxamide

Synonym(e):

4-amino-7-methylquinoline-3-carboxamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H11O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.23
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD86A9 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H11N3O/c1-6-2-3-7-9(4-6)14-5-8(10(7)12)11(13)15/h2-5H,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15)

Inchi Key

CRICITCLEHIEQU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen