Merck
BDPH9BCD89EB
Bide Pharmatech
4,7,10,13-Tetraoxahexadeca-1,15-diyne
Synonym(e):
4,7,10,13-tetraoxahexadeca-1,15-diyne
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H18O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD89EB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-3-5-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-6-4-2/h1-2H,5-12H2
Inchi Key
PHRQSGRBGBTBAD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)