Merck
BDPH9BCD8A2B
Bide Pharmatech
4-Tetradecyloctadecan-1-ol
Synonym(e):
4-tetradecyloctadecan-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C32H66O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-28-32(30-27-31-33)29-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h32-33H,3-31H2,1-2H3
Inchi Key
DNXZRTVIKFUIKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Tetradecyloctadecan-1-ol
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)