Merck
BDPH9BCD8CA7
Bide Pharmatech
6-Bromo-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Synonym(e):
6-bromo-3,3-dimethyl-1-indanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H11O1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.11
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8CA7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H11BrO/c1-11(2)6-10(13)8-5-7(12)3-4-9(8)11/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
YIFWUKQMDXTIFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)