Merck
BDPH9BCD8D6D
Bide Pharmatech
2-(2,5-Dimethylpiperazin-1-yl)ethan-1-ol
Synonym(e):
2-(2,5-dimethyl-1-piperazinyl)ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H18O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8D6D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-7-6-10(3-4-11)8(2)5-9-7/h7-9,11H,3-6H2,1-2H3
Inchi Key
DEMJSCKEDLLJBK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)