Merck
BDPH9BCD8FF8
Bide Pharmatech
7-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)amino)heptanoic acid
Synonym(e):
7-((2-(6-hydroxy-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydropyridin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)amino)heptanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H25O5N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.44
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8FF8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C20H25N3O5/c24-17-10-9-16(19(27)22-17)23-12-14-13(20(23)28)6-5-7-15(14)21-11-4-2-1-3-8-18(25)26/h5-7,16,21H,1-4,8-12H2,(H,25,26)(H,22,24,27)
Inchi Key
YEOPNJABOAOYEU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)