Merck
BDPH9BCD908F
Bide Pharmatech
6-Morpholinobenzo[d]thiazol-2-amine
Synonym(e):
6-(4-morpholinyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H13O1N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.31
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD908F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Inchi Code
1S/C11H13N3OS/c12-11-13-9-2-1-8(7-10(9)16-11)14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2,(H2,12,13)
Inchi Key
JDHQHFVILFUOFG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)