Merck
BDPH9BCD90B2
Bide Pharmatech
1-(1-Benzylpiperidin-3-yl)ethan-1-one
Synonym(e):
1-(1-benzyl-3-piperidinyl)ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H19O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.31
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD90B2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H19NO/c1-12(16)14-8-5-9-15(11-14)10-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,14H,5,8-11H2,1H3
Inchi Key
PSOOKVRLQJHUPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)