Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD91EB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-2(9)4(6(11)12)5(8)10-3/h1H,(H2,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
VOVZKEQDQUXIDG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-2,6-dichloronicotinic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?