Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD9218 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H15NO4/c1-19-15(18)14-8-13(7-12(9-17)16-14)20-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,17H,9-10H2,1H3
Inchi Key
NYHLPFDPCZFHSW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-(benzyloxy)-6-(hydroxymethyl)picolinate
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
