Merck
BDPH9BCD948B
Bide Pharmatech
6-(Diethylamino)nicotinaldehyde
Synonym(e):
6-(diethylamino)nicotinaldehyde
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H14O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)7-11-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
PCISUIMHLSRKGR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Diethylamino)nicotinaldehyde
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)