Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD972C

Bide Pharmatech

2-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinazoline

Synonym(e):

2-chloro-6-(trifluoromethyl)quinazoline

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H4N2Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.59
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C9H4ClF3N2/c10-8-14-4-5-3-6(9(11,12)13)1-2-7(5)15-8/h1-4H

Inchi Key

XGKICHJOVNGJBU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen