Merck
BDPH9BCD9754
Bide Pharmatech
4,6-Dichloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Synonym(e):
4,6-dichloro-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4N4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.03
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD9754 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N4/c1-12-2-3-4(7)9-6(8)10-5(3)11-12/h2H,1H3
Inchi Key
QLHBOALBAOKBJV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)