Fortfahren mit
BDPH9BCD995D
Bide Pharmatech
Azetidine-1-carbonyl chloride
Synonym(e):
azetidine-1-carbonyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H6O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.55
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H6ClNO/c5-4(7)6-2-1-3-6/h1-3H2
Inchi Key
LJPIQCGBOGKQOK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azetidine-1-carbonyl chloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)