Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD9BC9

Bide Pharmatech

2-(Trifluoromethyl)cyclopentanone

Synonym(e):

2-(trifluoromethyl)cyclopentanone

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H7O1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.12
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD9BC9 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)4-2-1-3-5(4)10/h4H,1-3H2

Inchi Key

LQVDWRMXWKNZNG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-(Trifluoromethyl)cyclopentanone




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen