Merck
BDPH9BCD9FA5
Bide Pharmatech
1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanamine
Synonym(e):
1-(2,5-dimethylphenyl)ethylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H15N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.24
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD9FA5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6,9H,11H2,1-3H3
Inchi Key
ULGHUDXDTMIEAM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)