Merck
BDPH9BCDA5F5
Bide Pharmatech
5-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid
Synonym(e):
5-(benzyloxy)-N-(tert-butoxycarbonyl)-5-oxonorvaline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H23O6N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA5F5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)
Inchi Key
AJDUMMXHVCMISJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)