Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDA662

Bide Pharmatech

1-(2-Chlorophenyl)-2-thiourea

Synonym(e):

N-(2-chlorophenyl)thiourea

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H7N2Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.66
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA662 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C7H7ClN2S/c8-5-3-1-2-4-6(5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)

Inchi Key

YZUKKTCDYSIWKJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 1-(2-Chlorophenyl)-2-thiourea


hstatements

signalword

Danger

pictograms

Skull and crossbones


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen