Merck
BDPH9BCDA80F
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-iodo-4-methylpyridin-2-amine
Synonym(e):
5-bromo-3-iodo-4-methyl-2-pyridinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6N2Br1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.94
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H6BrIN2/c1-3-4(7)2-10-6(9)5(3)8/h2H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
XNNKTHBIRSBVFH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)