Merck
BDPH9BCDAAF3
Bide Pharmatech
6,7-Dichloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Synonym(e):
6,7-dichloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H5O2N1Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.05
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO2/c10-5-2-1-4-3-6(9(13)14)12-8(4)7(5)11/h1-3,12H,(H,13,14)
Inchi Key
TUXCSCQQWQOWDU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)