Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDAC78

Bide Pharmatech

4-(5-Bromopyrazin-2-yl)morpholine

Synonym(e):

4-(5-bromo-2-pyrazinyl)morpholine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H10O1N3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.09
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDAC78 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H10BrN3O/c9-7-5-11-8(6-10-7)12-1-3-13-4-2-12/h5-6H,1-4H2

Inchi Key

KFJSCEYEZRTFOU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 4-(5-Bromopyrazin-2-yl)morpholine



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen