Merck
BDPH9BCDACDE
Bide Pharmatech
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine dihydrochloride
Synonym(e):
4-(aminomethyl)-N,N-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H20O1N2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDACDE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H18N2O.2ClH/c1-10(2)8(7-9)3-5-11-6-4-8;;/h3-7,9H2,1-2H3;2*1H
Inchi Key
MROXNONTUJYWDT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)