Merck
BDPH9BCDADC4
Bide Pharmatech
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Synonym(e):
3-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5O2N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.01
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-8-2-3(5(9)10)4(6)7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
LJOMSWUFAYFYEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)