Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDAF3B

Bide Pharmatech

3-(Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)phosphaneyl)benzoic acid

Synonym(e):

3-(bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)phosphaneyl)benzoic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C21H13O2P1F6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDAF3B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C21H13F6O2P/c22-20(23,24)14-5-2-8-17(11-14)30(16-7-1-4-13(10-16)19(28)29)18-9-3-6-15(12-18)21(25,26)27/h1-12H,(H,28,29)

Inchi Key

VRIGWWPLYWSZDE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen