Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDAFC8

Bide Pharmatech

5,8-Dichloropyrido[2,3-d]pyridazine

Synonym(e):

5,8-dichloropyrido[2,3-d]pyridazine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H3N3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.03
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDAFC8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C7H3Cl2N3/c8-6-4-2-1-3-10-5(4)7(9)12-11-6/h1-3H

Inchi Key

QNGKPMNRSDSBMD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid



Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen