Merck
BDPH9BCDB0F0
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-iodoquinazoline
Synonym(e):
4-chloro-6-iodoquinazoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H4N2Cl1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.49
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB0F0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H4ClIN2/c9-8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-12-8/h1-4H
Inchi Key
BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Pale-brown
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-6-iodoquinazoline
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)