Merck
BDPH9BCDB127
Bide Pharmatech
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Synonym(e):
methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H9O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.15
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-5-3-4-6(8-5)7(9)10-2/h3-4,8H,1-2H3
Inchi Key
CQYALQAMQXUBRO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow or Pale-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)