Merck
BDPH9BCDB485
Bide Pharmatech
2-Chloro-3,4-difluorobenzaldehyde
Synonym(e):
2-chloro-3,4-difluorobenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O1Cl1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.55
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB485 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-6-4(3-11)1-2-5(9)7(6)10/h1-3H
Inchi Key
XGJVFMUFGOGDCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-3,4-difluorobenzaldehyde
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)