Fortfahren mit
BDPH9BCDBB20
Bide Pharmatech
1-((Trifluoromethyl)sulfonyl)piperidine
Synonym(e):
1-((trifluoromethyl)sulfonyl)piperidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H10O2N1S1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBB20 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H10F3NO2S/c7-6(8,9)13(11,12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H2
Inchi Key
MBLHRHYLNYFCEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)