Merck
BDPH9BCDBC1D
Bide Pharmatech
3,9-Dibromo-5,11-dioctyl-5,11-dihydroindolo[3,2-b]carbazole
Synonym(e):
3,9-dibromo-5,11-dioctyl-5,11-dihydroindolo[3,2-b]carbazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C34H42N2Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
638.53
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBC1D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C34H42Br2N2/c1-3-5-7-9-11-13-19-37-31-21-25(35)15-17-27(31)29-24-34-30(23-33(29)37)28-18-16-26(36)22-32(28)38(34)20-14-12-10-8-6-4-2/h15-18,21-24H,3-14,19-20H2,1-2H3
Inchi Key
HFMSSMCMAMHDMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)