Merck
BDPH9BCDBC33
Bide Pharmatech
2-(Pyridin-3-yl)aniline
Synonym(e):
2-(3-pyridinyl)aniline
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H10N2/c12-11-6-2-1-5-10(11)9-4-3-7-13-8-9/h1-8H,12H2
Inchi Key
MTYHJHATMPCNLW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Pyridin-3-yl)aniline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)