Fortfahren mit
BDPH9BCDC7BB
Bide Pharmatech
1-(p-Tolyl)pyrrolidin-2-one
Synonym(e):
1-(4-methylphenyl)-2-pyrrolidinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H13O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDC7BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-9-4-6-10(7-5-9)12-8-2-3-11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Inchi Key
ORPHOKOVVUFNKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(p-Tolyl)pyrrolidin-2-one
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)