Merck
BDPH9BCDC7D2
Bide Pharmatech
4-(tert-Butoxy)-3-chloroaniline
Synonym(e):
4-tert-butoxy-3-chloroaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H14O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.68
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDC7D2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H14ClNO/c1-10(2,3)13-9-5-4-7(12)6-8(9)11/h4-6H,12H2,1-3H3
Inchi Key
UUXBZGOILICMAR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(tert-Butoxy)-3-chloroaniline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)