Merck
BDPH9BCDC833
Bide Pharmatech
1,4-Dibromo-2,5-dioctylbenzene
Synonym(e):
1,4-dibromo-2,5-dioctylbenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H36Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.34
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C22H36Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-17-22(24)20(18-21(19)23)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
Inchi Key
NNODKPIGQMPPQW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dibromo-2,5-dioctylbenzene
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)