Merck
BDPH9BCDC8CF
Bide Pharmatech
6-Ethoxybenzo[d]oxazol-2-amine
Synonym(e):
6-ethoxy-1,3-benzoxazol-2-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDC8CF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)13-9(10)11-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11)
Inchi Key
LAYYUBFRHUZDKA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Ethoxybenzo[d]oxazol-2-amine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)