Merck
BDPH9BCDCA65
Bide Pharmatech
(3-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Synonym(e):
[3-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCA65 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c1-6-4-7(5-13)2-3-8(6)14-9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
Inchi Key
OOHFRBBBVQJGFW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)