Merck
BDPH9BCDCC73
Bide Pharmatech
3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
Synonym(e):
3-(4-iodophenyl)propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O2I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCC73 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9IO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
Inchi Key
SJMRZGIIQIWIFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)