Merck
BDPH9BCDCC87
Bide Pharmatech
2-(5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)acetic acid
Synonym(e):
(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCC87 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-8(2)9-4-5-11(15-3)10(6-9)7-12(13)14/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
Inchi Key
RAGSCSDHAJVIBP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)