Merck
BDPH9BCDCCB6
Bide Pharmatech
2-((1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)thio)-N-methylethan-1-amine
Synonym(e):
2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)-N-methylethanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H13N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCCB6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H13N3S/c1-11-6-7-14-10-12-8-4-2-3-5-9(8)13-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
JFZLIOWRUXLIJR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)