Merck
BDPH9BCDCCF3
Bide Pharmatech
6-Methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
Synonym(e):
6-methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCCF3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6-2-9-7(4-10-11-9)3-8(6)5-12/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
NKCNHLIMIJOJOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)