Merck
BDPH9BCDCCFB
Bide Pharmatech
3-(Isopropyl(methyl)amino)propanethioamide
Synonym(e):
3-[isopropyl(methyl)amino]propanethioamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H16N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.28
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDCCFB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H16N2S/c1-6(2)9(3)5-4-7(8)10/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,8,10)
Inchi Key
YIQVOFAZZREHCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)