Merck
BDPH9BCDD3F0
Bide Pharmatech
Methyl 4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Synonym(e):
methyl 4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O2N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.23
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDD3F0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H7N3O2S/c1-13-8(12)5-2-4-6(9)10-3-11-7(4)14-5/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
Inchi Key
ZEWBGJXFMLNCFV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)