Merck
BDPH9BCDD981
Bide Pharmatech
2-((4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)pyrazine
Synonym(e):
2-((4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)pyrazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7N4Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.07
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H7BrN4/c9-7-3-12-13(5-7)6-8-4-10-1-2-11-8/h1-5H,6H2
Inchi Key
TWGMHEQBGGCTJG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)