Merck
BDPH9BCDDDF1
Bide Pharmatech
Methyl 2-acetyl-3-hydroxybenzoate
Synonym(e):
methyl 2-acetyl-3-hydroxybenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDDF1 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-6(11)9-7(10(13)14-2)4-3-5-8(9)12/h3-5,12H,1-2H3
Inchi Key
YLGAWYQBSGMTLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-acetyl-3-hydroxybenzoate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)